Documenti fondamentali
724955
Sigma-Aldrich
DL-Homocystine-3,3,3′,3′,4,4,4′,4′-d8
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D8H8N2O4S2
Peso molecolare:
276.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(SSC([2H])([2H])C([2H])([2H])C(N)C(O)=O)C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2
ZTVZLYBCZNMWCF-SVYQBANQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)