Key Documents
606162
Sigma-Aldrich
Vanillin-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-methoxybenz-13C6-aldehyde
About This Item
Formula condensata:
4-(HO)13C6H3-3-(OCH3)CHO
Peso molecolare:
158.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
P. eboll.
170 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
CO[13c]1[13cH][13c](C=O)[13cH][13cH][13c]1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i2+1,3+1,4+1,6+1,7+1,8+1
MWOOGOJBHIARFG-BOCFXHSMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)