597228
Fmoc-Ile-OH-13C6,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-isoleucine-13C6,15N, L-Isoleucine-13C6,15N, N-Fmoc, 13C and 15N Labeled Fmoc-Ile-OH
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
145-147 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+7
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2][13C@H]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,13+1,19+1,20+1,22+1
QXVFEIPAZSXRGM-HJECYYBSSA-N
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?