653659
Fmoc-Arg(Pbf)-OH-13C6,15N4
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinonimo/i:
L-Arginine-13C6,15N4 Na-Fmoc-Nw-Pbf derivative
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+10
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)[15NH][13C](=[15NH])[15NH][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)[13C](O)=O
InChI
1S/C34H40N4O7S/c1-19-20(2)30(21(3)26-17-34(4,5)45-29(19)26)46(42,43)38-32(35)36-16-10-15-28(31(39)40)37-33(41)44-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,37,41)(H,39,40)(H3,35,36,38)/t28-/m0/s1/i10+1,15+1,16+1,28+1,31+1,32+1,35+1,36+1,37+1,38+1
HNICLNKVURBTKV-NJBLHHMJSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?