Documenti fondamentali
608092
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine-13C6,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
SILAC Amino Acid, (2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid-13C6,15N, 13C and 15N Labeled L-isoleucine
About This Item
Formula condensata:
13C2H513CH(13CH3)13CH(15NH2)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +40.0°, c = 2 in 5 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Punto di fusione
168-170 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
ROHFNLRQFUQHCH-HUEJSTCGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
L-isoleucine is an essential amino acid that is synthesized from threonine. It is a branched-chain hydrophobic amino acid. L-isoleucine is an isomer of L-leucine.
Applicazioni
L-Isoleucine-13C6,15N is used in the immunocapture isotope dilution mass spectrometry (IC-IDMS) to evaluate the suitability of the underlying monoclonal andpolyclonal antibodies (mAbs and pAbs) for new vaccine quantification.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)