Documenti fondamentali
605956
Sigma-Aldrich
Taurine-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
2-Aminoethane-13C2-sulfonic acid
About This Item
Formula condensata:
H2N13CH213CH2SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
>300 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
N[13CH2][13CH2]S(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i1+1,2+1
XOAAWQZATWQOTB-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gil Sharon et al.
Cell, 177(6), 1600-1618 (2019-06-01)
Autism spectrum disorder (ASD) manifests as alterations in complex human behaviors including social communication and stereotypies. In addition to genetic risks, the gut microbiome differs between typically developing (TD) and ASD individuals, though it remains unclear whether the microbiome contributes