Key Documents
488798
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate-1,3-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Diethyl propanedioate-1,3-13C2
About This Item
Formula condensata:
CH2(13CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. eboll.
199 °C (lit.)
Punto di fusione
−51-−50 °C (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCO[13C](=O)C[13C](=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i6+1,7+1
IYXGSMUGOJNHAZ-AKZCFXPHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)