Documenti fondamentali
281859
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate-2-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
1,3-Diethyl ester propanedioic-2-13C acid
About This Item
Formula condensata:
13CH2(CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Densità del vapore
5.52 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 40 °C)
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
199 °C (lit.)
Punto di fusione
-51--50 °C (lit.)
Densità
1.054 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCOC(=O)[13CH2]C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5+1
IYXGSMUGOJNHAZ-HOSYLAQJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)