Key Documents
487198
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethane-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Ethylene-13C2 dibromide
About This Item
Formula condensata:
Br13CH213CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
131-132 °C (lit.)
Punto di fusione
8-11 °C (lit.)
Densità
2.203 g/mL at 25 °C
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
Br[13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1+1,2+1
PAAZPARNPHGIKF-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)