Key Documents
491330
Sigma-Aldrich
Taurine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2-Amino-15N-ethanesulfonic acid
About This Item
Formula condensata:
H215NCH2CH2SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH2]CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i3+1
XOAAWQZATWQOTB-LBPDFUHNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)