Documenti fondamentali
489190
Sigma-Aldrich
Eicosane-d42
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Deuterated eicosane
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)18CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
220 °C/30 mmHg (lit.)
Punto di fusione
36-38 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+42
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C20H42/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2
CBFCDTFDPHXCNY-ILDSYVRBSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Pentane-d12 98 atom % D
Sigma-Aldrich
490482
Pentane-d12
Eicosane 99%
Sigma-Aldrich
219274
Eicosane
Heptane-d16 99 atom % D
Sigma-Aldrich
303011
Heptane-d16
Eicosane analytical standard
Supelco
44818
Eicosane
Triacontane 98%
Sigma-Aldrich
263842
Triacontane