Key Documents
456276
Sigma-Aldrich
Nonadecane-d40
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)17CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.77
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Densità del vapore
9.27 (vs air)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
330 °C (lit.)
Punto di fusione
28-30 °C (lit.)
Densità
0.904 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+40
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2
LQERIDTXQFOHKA-FZTVEWNYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup