176060
Phenol-d6
99 atom % D
Sinonimo/i:
Hexadeuterophenol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.24 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.36 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
1319 °F
Limite di esplosione
8.6 %
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Densità
1.140 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D/hD
ISWSIDIOOBJBQZ-QNKSCLMFSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?