Documenti fondamentali
448214
Sigma-Aldrich
Octanoic-d15 acid
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
Caprylic-d15 acid
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)6CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4245 (lit.)
P. ebollizione
237 °C (lit.)
Punto di fusione
16 °C (lit.)
Densità
1.005 g/mL at 25 °C
Formato
neat
Spostamento di massa
M+15
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
WWZKQHOCKIZLMA-PMELWRBQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Risultati analitici
This product may be used as an analytical standard.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Hexanal-d12 ≥98 atom % D, 96% (CP)
Sigma-Aldrich
732338
Hexanal-d12
Phenol-d6 99 atom % D
Sigma-Aldrich
176060
Phenol-d6
Octanoic acid ≥99%
Sigma-Aldrich
C2875
Octanoic acid
Liq. Cryst., 8, 31-31 (1990)