Key Documents
412392
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 1.5 solution
20 wt. % in methanol
About This Item
Formula condensata:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=1.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)16
Numero CAS:
Peso molecolare:
2934.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Descrizione
sodium carboxylate surface groups
Forma fisica
liquid
PM
generation 1.5
Caratteristiche
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentrazione
20 wt. % in methanol
N° gruppi superficiali
16
Indice di rifrazione
n20/D 1.365
P. eboll.
65 °C
Densità
0.86 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C110H192N26O44.16Na/c137-83(115-33-73-127(53-13-95(149)150)54-14-96(151)152)1-41-123(42-2-84(138)116-34-74-128(55-15-97(153)154)56-16-98(155)156)69-29-111-91(145)9-49-135(50-10-92(146)112-30-70-124(43-3-85(139)117-35-75-129(57-17-99(157)158)58-18-100(159)160)44-4-86(140)118-36-76-130(59-19-101(161)162)60-20-102(163)164)81-82-136(51-11-93(147)113-31-71-125(45-5-87(141)119-37-77-131(61-21-103(165)166)62-22-104(167)168)46-6-88(142)120-38-78-132(63-23-105(169)170)64-24-106(171)172)52-12-94(148)114-32-72-126(47-7-89(143)121-39-79-133(65-25-107(173)174)66-26-108(175)176)48-8-90(144)122-40-80-134(67-27-109(177)178)68-28-110(179)180;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-82H2,(H,111,145)(H,112,146)(H,113,147)(H,114,148)(H,115,137)(H,116,138)(H,117,139)(H,118,140)(H,119,141)(H,120,142)(H,121,143)(H,122,144)(H,149,150)(H,151,152)(H,153,154)(H,155,156)(H,157,158)(H,159,160)(H,161,162)(H,163,164)(H,165,166)(H,167,168)(H,169,170)(H,171,172)(H,173,174)(H,175,176)(H,177,178)(H,179,180);;;;;;;;;;;;;;;;/q;16*+1/p-16
KKDVRAVJOOYSGF-UHFFFAOYSA-A
Stato fisico
Contains 16 surface carboxylate groups
Note legali
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)