Documenti fondamentali
470457
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 4.5 solution
5 wt. % in methanol
About This Item
Formula condensata:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=4.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)128
Numero CAS:
Peso molecolare:
26251.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Descrizione
sodium carboxylate surface groups
Stato
liquid
PM
generation 4.5
Caratteristiche
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentrazione
5 wt. % in methanol
N° gruppi superficiali
128
Indice di rifrazione
n20/D 1.337
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CCC(=O)[O-])CCC(=O)[O-])(CCC(=O)[O-])CCC(=O)[O-]
InChI
1S/C14H24N2O8.4Na/c17-11(18)1-5-15(6-2-12(19)20)9-10-16(7-3-13(21)22)8-4-14(23)24;;;;/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);;;;/q;4*+1/p-4
CJVPOGPEEJPBFT-UHFFFAOYSA-J
Stato fisico
Contains 128 surface carboxylate groups
Note legali
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Environmental concerns are driving the replacement of volatile organic solvents by water and aqueous mixtures. This change often creates challenges because many organic molecules show low water solubility.