Documenti fondamentali
412406
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 2.0 solution
20 wt. % in methanol
Sinonimo/i:
PAMAM, PAMAM-G 2
About This Item
Formula condensata:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=2);dendri PAMAM(NH2)16
Numero CAS:
Peso molecolare:
3256.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Descrizione
amino surface groups
Livello qualitativo
Stato
liquid
PM
generation 2
Caratteristiche
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentrazione
20 wt. % in methanol
N° gruppi superficiali
16
Indice di rifrazione
n20/D 1.362
P. ebollizione
64.7 °C
Densità
0.86 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)N
InChI
1S/C142H288N58O28/c143-29-45-159-115(201)1-73-187(74-2-116(202)160-46-30-144)101-61-175-131(217)17-89-195(90-18-132(218)176-62-102-188(75-3-117(203)161-47-31-145)76-4-118(204)162-48-32-146)109-69-183-139(225)25-97-199(98-26-140(226)184-70-110-196(91-19-133(219)177-63-103-189(77-5-119(205)163-49-33-147)78-6-120(206)164-50-34-148)92-20-134(220)178-64-104-190(79-7-121(207)165-51-35-149)80-8-122(208)166-52-36-150)113-114-200(99-27-141(227)185-71-111-197(93-21-135(221)179-65-105-191(81-9-123(209)167-53-37-151)82-10-124(210)168-54-38-152)94-22-136(222)180-66-106-192(83-11-125(211)169-55-39-153)84-12-126(212)170-56-40-154)100-28-142(228)186-72-112-198(95-23-137(223)181-67-107-193(85-13-127(213)171-57-41-155)86-14-128(214)172-58-42-156)96-24-138(224)182-68-108-194(87-15-129(215)173-59-43-157)88-16-130(216)174-60-44-158/h1-114,143-158H2,(H,159,201)(H,160,202)(H,161,203)(H,162,204)(H,163,205)(H,164,206)(H,165,207)(H,166,208)(H,167,209)(H,168,210)(H,169,211)(H,170,212)(H,171,213)(H,172,214)(H,173,215)(H,174,216)(H,175,217)(H,176,218)(H,177,219)(H,178,220)(H,179,221)(H,180,222)(H,181,223)(H,182,224)(H,183,225)(H,184,226)(H,185,227)(H,186,228)
QYMWEDAKQRTCGD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used in MRI contrast agents. Used in the condensation formation of silica nanospheres.
Stato fisico
Contains 16 surface primary amino groups
Note legali
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kobayashi, H., et al.
Magn. Reson. in Med., 50, 758-758 (2003)
Marc R Knecht et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(11), 4728-4732 (2005-06-23)
In diatoms, silica synthesis occurs by use of complex posttranslationally modified peptides, termed silaffins, and highly complex biological polyamine structures. Silaffin peptides have lysine residues that are modified to long-chain polyamine moieties of N-methyl derivatives of polypropylenimine to drive silica
Articoli
Environmental concerns are driving the replacement of volatile organic solvents by water and aqueous mixtures. This change often creates challenges because many organic molecules show low water solubility.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
412406-1G4061837696930
412406-25G4061837696947
412406-2G4061837696954
412406-5G4061837696961