Documenti fondamentali
536725
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 7.0 solution
5 wt. % in methanol
About This Item
Formula condensata:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=7);dendri PAMAM(NH2)512
Numero CAS:
Peso molecolare:
116488.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Descrizione
amino surface groups
Stato
liquid
PM
generation 7.0
Caratteristiche
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentrazione
5 wt. % in methanol
N° gruppi superficiali
512
Indice di rifrazione
n20/D 1.341
Densità
0.8 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
  • Development of Crystalline Cu(2)S Nanowires via a Direct Synthesis Process and Its Potential Applications.: This research explores the synthesis of crystalline Cu(2)S nanowires, highlighting their potential applications in nanotechnology, possibly including energy storage, solar cells, and photocatalytic systems. The study focuses on direct synthesis methods that could pave the way for new uses in high-efficiency energy solutions and other advanced material applications (Chen et al., 2020).
Stato fisico
Contains 512 surface primary amino groups
Note legali
Manufactured by Dendritech® , Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yubo Qin et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 127, 247-255 (2015-02-18)
A new strategy to prepare an ultra non-fouling SU-8/poly(dimethylsiloxane) (PDMS) hybrid microfluidic system is presented. We report a simple method to bond both SU-8 and PDMS surfaces to prepare the hybrid microfluidic device and then simultaneously modify both SU-8 and
Articoli
Environmental concerns are driving the replacement of volatile organic solvents by water and aqueous mixtures. This change often creates challenges because many organic molecules show low water solubility.