Documenti fondamentali
536814
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH dendrimer, generation 5 solution
generation 5, 5% in methanol
About This Item
Formula condensata:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=5);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)128
Peso molecolare:
28950.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Descrizione
amidoethanol surface groups
Stato
liquid
PM
generation 5
Caratteristiche
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentrazione
5% in methanol
N° gruppi superficiali
128
Indice di rifrazione
n20/D 1.3374
Densità
0.786 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stato fisico
Contains 128 surface hydroxyl groups.
Note legali
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)