Documenti fondamentali
487007
Sigma-Aldrich
Poli(etilene-d4)
98 atom % D
Sinonimo/i:
Polietilene deuterato
About This Item
Formula condensata:
(-CD2CD2-)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
130-145 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[2H]\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
VGGSQFUCUMXWEO-LNLMKGTHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Questo prodotto è disponibile sfuso e può essere confezionato su richiesta. Per informazioni su prezzi, disponibilità e imballaggio, contattare il nostro Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9