Documenti fondamentali
489360
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
HO13CH213CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
64.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid (solution)
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
196-198 °C (lit.)
Punto di fusione
-13 °C (lit.)
Densità
1.148 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1
LYCAIKOWRPUZTN-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
231.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
111.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)