Key Documents
490849
Sigma-Aldrich
Terephthalic acid-2,2′-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
1,4-Benzenedicarboxylic acid-carboxyl-13C2
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,4-(13CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O=[13C](O)C1=CC=C([13C](O)=O)C=C1
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
KKEYFWRCBNTPAC-BFGUONQLSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)