Documenti fondamentali
607770
Sigma-Aldrich
L-Threonine-13C4,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinonimo/i:
SILAC Amino Acid
About This Item
Formula condensata:
13CH313CH(OH)13CH(15NH2)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Punto di fusione
256 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[H][13C@]([13CH3])(O)[13C@]([H])([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
AYFVYJQAPQTCCC-KJQIOZMZSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3