Documenti fondamentali
677604
Sigma-Aldrich
L-Threonine-13C4
98 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13CH313CH(OH)13CH(NH2)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
256 °C (dec.)
Spostamento di massa
M+4
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)