593532
Fmoc-Leu-OH-13C6,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-Leucine-13C6,15N, L-Leucine-13C6,15N, N-Fmoc, 13C and 15N Labeled Fmoc-Leu
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D -25°, c = 0.5 in DMF
Punto di fusione
152-156 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i1+1,2+1,11+1,13+1,19+1,20+1,22+1
CBPJQFCAFFNICX-HNIVWWTASA-N
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?