Documenti fondamentali
603945
Sigma-Aldrich
Triethylorthoformate-(formyl-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Triethoxy(methane-13C)
About This Item
Formula condensata:
13CH(OC2H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
146 °C (lit.)
Punto di fusione
-76 °C (lit.)
Densità
0.891 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCO[13CH](OCC)OCC
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3/i7+1
GKASDNZWUGIAMG-CDYZYAPPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)