604267
Chlorodibromoacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
Br2ClC13CO2H
Peso molecolare:
253.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
99-102 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O[13C](=O)C(Cl)(Br)Br
InChI
1S/C2HBr2ClO2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i1+1
UCZDDMGNCJJAHK-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)