605379
D-Galactose-13C6
≥98 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
Stato
powder
Attività ottica
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Punto di fusione
169-170 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O[13CH2][13C@H]1O[13CH](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
WQZGKKKJIJFFOK-QCUDSKIKSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?