Documenti fondamentali
279455
Sigma-Aldrich
Sodium propionate-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Propionic acid-1-13C sodium salt
About This Item
Formula condensata:
CH3CH213CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
285-286 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Na+].CC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i3+1;
JXKPEJDQGNYQSM-FJUFCODESA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.