Key Documents
242705
Sigma-Aldrich
2-Propanesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHSO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.60
Beilstein:
1747497
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
4 (vs air)
Tensione di vapore
15.5 mmHg ( 25 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
865 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. eboll.
74-75 °C/19 mmHg (lit.)
Densità
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H7ClO2S/c1-3(2)7(4,5)6/h3H,1-2H3
DRINJBFRTLBHNF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The solvolysis of 2-propanesulfonyl chloride by an addition-elimination (association-dissociation) pathway was studied.
Applicazioni
2-Propanesulfonyl chloride (isopropylsulfonyl chloride) can be used as a reactant to prepare:
  • 1-Isopropylsulfonyl-2-amine benzimidazole by reacting with 2-aminobenzimidazole via N-sulfonylation reaction in the presence of a base.
  • Bis(isopropylsulfonyl)disulfide, a sulfurizing agent, used to synthesize phosphorothioate oligonucleotide analogs.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Dennis N Kevill et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(8), 1580-1586 (2006-04-11)
Contrary to earlier suggestions of an S(N)1 pathway for solvolyses of N,N-dimethylsulfamoyl chloride (1), an extended Grunwald-Winstein equation treatment of the specific rates of solvolysis in 32 solvents shows an appreciable sensitivity towards changes in both solvent nucleophilicity and solvent