656542
Cyclohexanesulfonyl chloride
90%
Sinonimo/i:
Cyclohexylsulfonyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11ClO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.499
Densità
1.259 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClS(=O)(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
MJWVCJUSRGLHFO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?