763802
D-Arabinose-13C5
≥99% 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C5H10O5
Peso molecolare:
155.09
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99% 13C
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
O[13C@H]1[13C@H](O)[13CH](O)O[13CH2][13C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
SRBFZHDQGSBBOR-HCEMOIHRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)