Documenti fondamentali
595594
Sigma-Aldrich
2-(2-Bromoacetyl)thiophene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5BrOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
29-33 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ketone
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrCC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H5BrOS/c7-4-5(8)6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2
UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)