594687
α-Sexithiophene
Sinonimo/i:
6T, Sexithiophene
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
290 °C (dec.) (lit.)
Energia dell’orbitale
HOMO 5.3 eV (opt)
LUMO 3.1 eV (opt)
Prestazioni di un dispositivo OPV
ITO/6T/C60/BCP/Mg:Ag
ITO/6T/C70/BCP/Mg:Ag
ITO/6T:C70 (1:5)/BCP/Mg:Ag
Caratteristiche del semiconduttore
P-type (mobility=0.075 cm2/V·s)
Stringa SMILE
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4ccc(s4)-c5ccc(s5)-c6cccs6
InChI
1S/C24H14S6/c1-3-15(25-13-1)17-5-7-19(27-17)21-9-11-23(29-21)24-12-10-22(30-24)20-8-6-18(28-20)16-4-2-14-26-16/h1-14H
KUJYDIFFRDAYDH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CA1(759) , CA2(760) , CCR1(1230) , CD80(941) , CTSK(1513) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , EDNRA(1909) , F10(2159) , F2(2147) , KDR(3791) , LCK(3932) , LTB4R(1241) , MAPK8(5599) , MAPK9(5601) , MLYCD(23417) , MMP3(4314) , MMP8(4317) , MMP9(4318) , PDGFRA(5156) , PLA2G1B(5319) , PLA2G2A(5320) , TYMS(7298) , UTS2R(2837)
rat ... Adra1a(29412) , Adra1b(24173) , Adra1d(29413) , Ednra(24326) , Ednrb(50672) , Ltb4r(59264)
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Self-Assembled Nanodielectrics (SANDs) for Unconventional Electronics
Optoelectronic Devices Based on Diketopyrrolopyrrole (DPP)-containing Conjugated Small Molecules
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.