547905
2,2′:5′,2′′:5′′,2′′′-Quaterthiophene
96%
Sinonimo/i:
α-Quarterthienyl, 4T
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Punto di fusione
211-214 °C (lit.)
Caratteristiche del semiconduttore
P-type (mobility=1.2×10−3 cm2/V·s)
Stringa SMILE
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4cccs4
InChI
1S/C16H10S4/c1-3-11(17-9-1)13-5-7-15(19-13)16-8-6-14(20-16)12-4-2-10-18-12/h1-10H
FXEJOIFDICYSSO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , ALOX5(240) , CA1(759) , CA2(760) , CDK4(1019) , CRHR1(1394) , CRHR2(1395) , F10(2159) , F2(2147) , IMPDH2(3615) , LOC654188(654188) , MLYCD(23417) , MMP1(4312) , NFATC1(4772) , REN(5972) , SSTR3(6753) , TACR1(6869) , TYMS(7298)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370) , Adra1a(29412) , Adra1b(24173) , Adra1d(29413) , Agtr1(24180) , Alox5(25290) , Crhr1(58959) , Drd2(24318) , Faah(29347) , Hmgcr(25675) , Htr2a(29595) , Trpv4(66026)
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
There is widespread demand for thin, lightweight, and flexible electronic devices such as displays, sensors, actuators, and radio-frequency identification tags (RFIDs). Flexibility is necessary for scalability, portability, and mechanical robustness.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
547905-1G | 4061826240342 |