694460
3,3′′′-Dihexyl-2,2′:5′,2′′:5′′,2′′′-quarterthiophene
95%
Sinonimo/i:
α,ω-Dihexylquaterthiophene, 5,5′-Bis(3-hexyl-2-thienyl)-2,2′-bithiophene, DH-4T
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punteggio alternativa più verde
old score: 82
new score: 24
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
25-29 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CCCCCCc1ccsc1-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4sccc4CCCCCC
InChI
1S/C28H34S4/c1-3-5-7-9-11-21-17-19-29-27(21)25-15-13-23(31-25)24-14-16-26(32-24)28-22(18-20-30-28)12-10-8-6-4-2/h13-20H,3-12H2,1-2H3
MLDVGCCQHBDHDR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Self-Assembled Nanodielectrics (SANDs) for Unconventional Electronics
The soaring global demand for energy, coupled with the limited supply of fossil fuels, has increased the need for renewable, low-cost energy sources. Organic electronics have shown great promise for applications in lighting, power, and circuitry, with rapidly improving performance already surpassing that of amorphous silicon-based counterparts.