Documenti fondamentali
592277
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzimidazole
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
207-211 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,9,10)
AYPSHJCKSDNETA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chlorobenzimidazole can be synthesized by reacting benzimidazole-2-one with phosphoryl chloride in the presence of phenol.
Applicazioni
2-Chlorobenzimidazole can be used to synthesize the following:
  • 1-methyl-2-chlorobenzimidazole via reaction with dimethyl sulfate
  • 1-ethyl-2-chlorobenzimidazole via reaction with diethyl sulfate
  • 1-benzyl-2-chlorobenzimidazole via reaction with benzyl chloride
  • 2-chloro-4,5,6,7-tetrabromobenzimidazole via bromination with bromine
It may be used as a building block to synthesize 4-amino-6-benzimidazole-pyrimidines.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
?A facile and green synthesis of N-substituted-2-chlorobenzimidazoles?
Rao S.S, et al.
Der Pharma Chemica, 5(06), 69- 72 (2013)
?Polyhalogenobenzimidazoles: Synthesis and Their InhibitoryActivity against Casein Kinases?
Andrzejewska M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 11(18), 3997-4002 (2003)
?Discovery of pyrimidine benzimidazoles as Src-family selective Lck inhibitors. Part II?
Zhang G, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 19(23), 6691-6695 (2009)