Documenti fondamentali
274089
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzoxazole
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.57
Beilstein:
115982
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.566 (lit.)
P. ebollizione
201-202 °C (lit.)
Punto di fusione
7 °C (lit.)
Densità
1.345 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
BBVQDWDBTWSGHQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Chlorobenzoxazole was used in the synthesis of 2-(2-naphthylamino)benzoxazole via reaction with 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reaction of 2-chlorobenzoxazole with anthranilic acids and 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid.
J Sam et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 57(8), 1445-1446 (1968-08-01)