Documenti
C52055
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)benzimidazole
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.61
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
146-148 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
ClCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H7ClN2/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SPMLMLQATWNZEE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3