Documenti fondamentali
590614
Sigma-Aldrich
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiCCC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
48-53 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccccc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H14OSi/c1-14(2,3)9-8-11-6-4-5-7-12(11)10-13/h4-7,10H,1-3H3
IROGCMISRBINQX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)