Key Documents
658391
Sigma-Aldrich
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
97%
Sinonimo/i:
4-[2′-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13NSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
107-111 °C
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C12H13NSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7H,1-3H3
WWNSLIBJQBBKKG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)