Documenti fondamentali
563439
Sigma-Aldrich
1-[(Trimethylsilyl)ethynyl]-4-(trifluoromethyl)benzene
97%
Sinonimo/i:
[4-(Trifluoromethyl)phenyl](trimethylsilyl)acetylene
About This Item
Formula condensata:
C6H4CF3C≡CSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4760 (lit.)
P. ebollizione
80 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F3Si/c1-16(2,3)9-8-10-4-6-11(7-5-10)12(13,14)15/h4-7H,1-3H3
FHGNUAFFHLVAJP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
135.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)