568554
Tri(ethylene glycol) monoethyl ether
technical grade
Sinonimo/i:
Triethylene glycol monoethyl ether, Ethyltriglycol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. ebollizione
256 °C (lit.)
Densità
1.020 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O4/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9/h9H,2-8H2,1H3
WFSMVVDJSNMRAR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?