563110
Diethyl azodicarboxylate solution
40 wt. % in toluene
Sinonimo/i:
1,2-Ethoxycarbonyl diazene solution, DEAD, Diethoxycarbonyldiazene solution, Diethyl azodiformate solution, NSC 3474, NSC 679015, Unifoam AZ-AE 200
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
40 wt. % in toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.4690
P. ebollizione
116-117 °C
Densità
0.956 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
azo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)\N=N/C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3/b8-7+
FAMRKDQNMBBFBR-BQYQJAHWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Immunostimulants α-Galactosylceramides
- Cellotriose and cellotetraose analogues as transition state mimics for mechanistic studies of cellulases
- Bisubstrate inhibitors with molecular recognition at the active site of catechol-O-methyltransferase
- Derivatives of F200 and S383 with cannabinoid CB1 receptor binding activities
- Aza-β-lactams via NHC-catalyzed [2 + 2] cycloaddition with ketenes
Reagent for:
- Annulation of N-protected imines
- α-thiocyanation of enolizable ketones with ammonium thiocyanate
- Diels-Alder reactions
Confezionamento
Attenzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?