Documenti fondamentali
183466
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenethyl alcohol
new
99%
Sinonimo/i:
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Beilstein:
1866148
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
P. ebollizione
177 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
59-62 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
nitro
Stringa SMILE
OCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
IKMXRUOZUUKSON-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
2-feniletanolo ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
77861
2-feniletanolo
The Journal of Organic Chemistry, 59, 537-537 (1994)
Helvetica Chimica Acta, 76, 385-385 (1993)
Roni Cohen et al.
FEBS letters, 531(3), 483-488 (2002-11-19)
It is often proposed that brown rot basidiomycetes use extracellular reactive oxygen species (ROS) to accomplish the initial depolymerization of cellulose in wood, but little evidence has been presented to show that the fungi produce these oxidants in physiologically relevant
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here