558095
(S)-(+)-4-Phenyl-2-butanol
97%, optical purity99% (ee) (GLC)
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +15.8°, c = 1% in chloroform
Purezza ottica
99% (ee) (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.5150 (lit.)
P. ebollizione
206-207 °C (lit.)
Densità
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
C[C@H](O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m0/s1
GDWRKZLROIFUML-VIFPVBQESA-N
Descrizione generale
(S)-(+)-4-Phenyl-2-butanol can be efficiently racemized using an aminocyclopentadienyl ruthenium complex.
Applicazioni
(S)-(+)-4-Phenyl-2-butanol can be used in the preparation of antihypertensive agents, bufeniode and labetalol.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Xerogel-encapsulated W110A secondary alcohol dehydrogenase from Thermoanaerobacter ethanolicus performs asymmetric reduction of hydrophobic ketones in organic solvents.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(17), 3091-3094 (2007)
Aminocyclopentadienyl ruthenium complexes as racemization catalysts for dynamic kinetic resolution of secondary alcohols at ambient temperature.
The Journal of Organic Chemistry, 69(6), 1972-1977 (2004)