Key Documents
558109
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Phenyl-2-butanol
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
About This Item
Formula condensata:
C6H5(CH2)2CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −17.0°, c = 1% in chloroform
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.5150 (lit.)
P. eboll.
206-207 °C (lit.)
Densità
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
C[C@@H](O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
GDWRKZLROIFUML-SECBINFHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)