B16003
4-Phenyl-2-butanone
98%
Sinonimo/i:
Benzylacetone, Methyl 2-phenethyl ketone, NSC 44829, NSC 813
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
P. ebollizione
235 °C (lit.)
Densità
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
B16003-100G | 4061833426234 |
B16003-1KG | |
B16003-5ML | |
B16003-1L | |
B16003-250ML | |
B16003-5G | 4061833426241 |