B82804
11-Bromoundecanoic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)10COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.19
Beilstein:
1767205
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
crystals
P. ebollizione
173-174 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
45-48 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14)
IUDGNRWYNOEIKF-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
B82804-10KG | |
B82804-25KG | |
B82804-100G | |
B82804-25G | 4061835052455 |