524395
11-Hydroxyundecanoic acid
96%
About This Item
Formula condensata:
HO(CH2)10CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H22O3/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h12H,1-10H2,(H,13,14)
KNRCBASNXNXUQQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
11-Hydroxyundecanoic acid can be prepared by employing the following starting reagents:
- 10-undecenoic acid
- undecylenic acid and hydrobromic acid
- methyl 11-bromoundecanoate
- ricinoleic acid (12-hydroxyoleic acid)
11-Hydroxyundecanoic acid may be employed for the preparation of higher molecular weight polyesters.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Enzyme-catalysed condensation polymerization of 11-hydroxyundecanoic acid with lipase from Candida cylindracea.
O'Hagan D and Zaidi NA.
Polymer, 35(14), 3576-3578 (1994)
Bis-3-methyl-2-butylborane as a selective reagent for the reduction of representative functional groups.
Brown HC and Bigley DB.
Journal of the American Chemical Society, 83(2), 486-486 (1982)
Studies on ω-Oxidation of Fatty Acids in vitro.
Kamei S, et al.
Journal of Biochemistry, 56(1), 72- 76 (1964)
Preparation of Macrocyclic Lactones by Depolymerization1.
Spanagel EW and Carothers WH.
Journal of the Chemical Society, 58(4), 654-656 (1936)
Chemo-enzymatic synthesis of 11-hydroxyundecanoic acid and 1, 11-undecanedioic acid from ricinoleic acid.
Jang HY, et al.
Green Chemistry, 18(4), 1089-1095 (2016)